2-Propanol ≥99.7%, BAKER ANALYZED® HPLC para HPLC/UHPLC, para espectrofotometría, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Alcohol isopropílico, IPA
9095.1000EA 82.7 EUR
9095.1000 9095.5000 9095.2500
2-Propanol ≥99.7%, BAKER ANALYZED® HPLC para HPLC/UHPLC, para espectrofotometría, J.T.Baker®
2-Propanol
Formula: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Pto. Ebullición: 82
Pto. de fusión: –89 °C
Densidad: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12 (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011674
Núm. CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
IR: 01-2119457558-25
Índice Merck: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use min. 99.7 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 280 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 254 nm ≤0.020
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 225 nm ≤0.16
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤205
Assay (CH₃CHOHCH₃) ≥99.7 %
Residue after Evaporation ≤2.0 ppm
Water (by KF, coulometric) ≤0.03 %