Sodio desoxicolato, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Atención
264101-1 264101-100 264101-25
264101-1EA 1240 EUR
264101-1 264101-100 264101-25
Sodio desoxicolato, Millipore®
Sodio desoxicolato
Formula: C₂₄H₃₉NaO₄
Pto. de fusión: 357…365 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064139
Núm. CAS: 302-95-4
EINECS: 206-132-7