N-(Tri(hidroximetil)metil)glicina, Calbiochem®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinónimos: 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
39468-1 39468-100
39468-1EA 724 EUR
39468-1 39468-100
N-(Tri(hidroximetil)metil)glicina, Calbiochem®
N-(Tri(hidroximetil)metil)glicina
Formula: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
MW: 179.17 g/mol
Pto. de fusión: 187
Densidad: 1.523 g/cm³ (19.85 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004277
Núm. CAS: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Índice Merck: 13,09724