Yoduro de propidio, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Atención
Sinónimos: Diioduro de 3,8-diamino-5-[3-(dietilmetilamonio)propil]-6-fenilfenantridinio
537059-1 537059-100 537059-250 537059-50
537059-1EA 1580 EUR
537059-1 537059-100 537059-250 537059-50
Yoduro de propidio, Sigma-Aldrich®
Yoduro de propidio
Formula: C₂₇H₃₄I₂N₄
MW: 668.4 g/mol
Número MDL: MFCD00011921
Núm. CAS: 25535-16-4
EINECS: 247-081-0