Butirato de sodio
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: Butyric acid sodium salt, Sodium Butyrate
13121-50 13121-100 13121-250
CAYM13121-50EA 47.3 EUR
CAYM13121-50 CAYM13121-100 CAYM13121-250
Butirato de sodio
Butirato de sodio
Formula: C₄H₇NaO₂
MW: 110,09 g/mol
Pto. de fusión: 244 °C
Densidad: 1,324 g/cm³ (30 °C)
Número MDL: MFCD00002816
Núm. CAS: 156-54-7
EINECS: 205-857-6