7-Nitroindazol
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: 7-NINA, 7-Nitro-1H-indazol
81340-100 81340-50 81340-250 81340-500
CAYM81340-100EA 89.1 EUR
CAYM81340-100 CAYM81340-50 CAYM81340-250 CAYM81340-500
7-Nitroindazol
7-Nitroindazol
Formula: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Pto. de fusión: 190 °C
Densidad: 1,56 g/cm³ (293 °C)
Número MDL: MFCD00022789
Núm. CAS: 2942-42-9
EINECS: 220-934-4