3-Bromo-7-nitroindazol
Proveedor: Cayman Chemical
81345-100 81345-50 81345-250 81345-25
CAYM81345-100EA 163 EUR
CAYM81345-100 CAYM81345-50 CAYM81345-250 CAYM81345-25
3-Bromo-7-nitroindazol
3-Bromo-7-nitroindazol
Formula: C₇H₄BrN₃O₂
Pto. de fusión: 176 °C
Número MDL: MFCD00159910
Núm. CAS: 74209-34-0