Cloroformiato de 1-cloroetilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Chloroethyl carbonochloridate
C1395-25G C1395-250G
TCIAC1395-25GEA 30 EUR
TCIAC1395-25G TCIAC1395-250G
Cloroformiato de 1-cloroetilo ≥98.0% (por GC)
Cloroformiato de 1-cloroetilo
Formula: C₃H₄Cl₂O₂
Pto. Ebullición: 120°C
Pto. de fusión: –65 °C
Densidad: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 41°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000647
Núm. CAS: 50893-53-3
EINECS: 256-834-2
UN: 2742
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d04df2db900031e94092162eb801ab5f36cb490&vid=8d04df2db900031e94092162eb801ab5f36cb490&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %