6-Chloro-3-methyluracil ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Chloro-3-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
C2300-25G
C2300-5G
TCIAC2300-25GEA
124
EUR
TCIAC2300-25G
TCIAC2300-5G
6-Chloro-3-methyluracil ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
6-Chloro-3-methyluracil
Formula:
C₅H₅ClN₂O₂ MW: 160,56 g/mol Pto. de fusión: 278°C |
Número MDL:
MFCD01074837 Núm. CAS: 4318-56-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |