(±)-2-Metiltetrahidrofurano ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
M0437-25ML M0437-500ML M0437-100ML
TCIAM0437-25MLEA 16 EUR
TCIAM0437-25ML TCIAM0437-500ML TCIAM0437-100ML
(±)-2-Metiltetrahidrofurano ≥98.0% (por GC) estabilizado
(±)-2-Metiltetrahidrofurano
Formula: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Pto. Ebullición: 78°C
Pto. de fusión: -136
Pto. de inflamación: –11°C (copa cerrada)
Número MDL: MFCD00005367
Núm. CAS: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN: 2536
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28ff1d5e296ea50d35ab55f2e40888fe6bc6a7ff&vid=28ff1d5e296ea50d35ab55f2e40888fe6bc6a7ff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %