Eucaliptol ~99%, clear, colourless liquid
Proveedor: MP Biomedicals
|
Atención
|
Sinónimos:
1,8-Cineol
0215068990
0215068950
ICNA0215068990EA
0
EUR
ICNA0215068990
ICNA0215068950
Eucaliptol ~99%, clear, colourless liquid
Eucaliptol
Eucalyptol (cineole) is an ingredient in many brands of mouthwash and cough suppressant. It is used as an insecticide and insect repellent.It is used in flavorings, fragrances, and cosmetics.
Soluble in alcohol, most fixed oils, organic solvents, glycerin, propylene glycol, chloroform and ether; insoluble in water.
Formula:
C₁₀H₁₈O Pto. Ebullición: 174…177 °C Pto. de fusión: 1,5 °C Densidad: 0,921…0.924 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 50 °C (lit.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00167977 Núm. CAS: 470-82-6 EINECS: 207-431-5 UN: 1993 ADR: 3,III Índice Merck: 12,03940 |
Resultados test especificaciones
Identity Test | Passes |
Purity | ~99% |
FTIR | Conforms to Standard |