Safranina O, dark green powder C.I. 50240
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
Sinónimos: Cloruro de 3,7-diamino-2,8-dimetil-5-fenilfenazinio
0215204005 0215204025 0215204080
ICNA0215204005EA 38.3 EUR
ICNA0215204005 ICNA0215204025 ICNA0215204080
Safranina O, dark green powder C.I. 50240
Safranina O
Safranine O is a redox and adsorption indicator.
Safranine O is a biological stain used in histology, cytology, bacteriology.
Soluble in ethanol 50% (Clear, orange-red solution with fluorescence).
Formula: C₂₀H₁₉ClN₄
MW: 350,85 g/mol
Densidad: 1,447 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011759
Núm. CAS: 477-73-6
EINECS: 207-518-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes
UV/Vis: l max (50% ethanol) 530 ± 5 nm