Tiofeno-2-carbaldehído, yellow liquid
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
Sinónimos: 2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde
0215688780 0215688725
ICNA0215688780EA 130 EUR
ICNA0215688780 ICNA0215688725
Tiofeno-2-carbaldehído, yellow liquid
Tiofeno-2-carbaldehído
Soluble in ethanol, ether; insoluble in water.
Soluble in ethanol, ether; insoluble in water.
Formula: C₅H₄OS
MW: 112,15 g/mol
Pto. Ebullición: 198 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ? 10 °C
Densidad: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 77 °C (lit.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005429
Núm. CAS: 98-03-3
EINECS: 202-629-8