Ácido nítrico 60%, grado ultrapuro para análisis de trazas, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01518.0250 1.01518.0500 1.01518.1000
1.01518.0250EA 663 EUR
1.01518.0250 1.01518.0500 1.01518.1000
Ácido nítrico 60%, grado ultrapuro para análisis de trazas, Supelco®
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
Pto. Ebullición: ∼120 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –22 °C
Densidad: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
Núm. CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -22 °C
Boiling Point 120 °C (1013 hPa)
Density 1.37 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material