Formaldehído ≥37% en solución acuosa estabilizado BP, Ph. Eur., USP, SAFC®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
Estabilización: 10 % estabilizado con metanol
M-Clarity™ quality level = MQ400
1.04002.1000 1.04002.2500
MERC1.04002.1000EA 77.5 EUR
MERC1.04002.1000 MERC1.04002.2500
Formaldehído ≥37% en solución acuosa estabilizado BP, Ph. Eur., USP, SAFC®
Formaldehído
Formula: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Pto. Ebullición: -19.3
Pto. de fusión: -92
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003274
Núm. CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,04259
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (iodometric) 37.0 - 38.0 %
Identity conforms
Appearance of solution Passes test
Acidity (Ph Eur, BP) Passes test
Acidity (according to USP) Passes test