Sodio nitroprusiato dihidrato Reag. Ph. Eur., ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Pentacianonitrosilferrato de disodio dihidrato, Sodio pentacianonitrosilferrato(III) dihidrato
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06541.0025 1.06541.0100
1.06541.0025EA 83.1 EUR
1.06541.0025 1.06541.0100
Sodio nitroprusiato dihidrato Reag. Ph. Eur., ACS para análisis, Supelco®
Sodio nitroprusiato dihidrato
Formula: Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O
MW: 297.95 g/mol
Densidad: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149192
Núm. CAS: 13755-38-9
EINECS: 238-373-9
UN: 1588
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,08722
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 400 g/l (20 °C) (slow decomposition)
Molar Mass 297.95 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 1.71 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials