N-(Tri(hidroximetil)metil)glicina, Millipore®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08602.0250
1.08602.9010
1.08602.0250EA
212
EUR
1.08602.0250
1.08602.9010
N-(Tri(hidroximetil)metil)glicina, Millipore®
N-(Tri(hidroximetil)metil)glicina
Formula:
(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H Pto. de fusión: 187 °C Densidad: 1,523 g/cm³ (19.85 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004277 Núm. CAS: 5704-04-1 EINECS: 227-193-6 Índice Merck: 13,09724 |