3,3',5,5'-Tetrametilbencidina ≥99%, GR para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: TMB
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08622.0001EA 109 EUR
1.08622.0001 1.08622.9999
3,3',5,5'-Tetrametilbencidina ≥99%, GR para análisis, Supelco®
3,3',5,5'-Tetrametilbencidina
Formula: C₁₆H₂₀N₂
MW: 240,35 g/mol
Pto. Ebullición: 402 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 166…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007748
Núm. CAS: 54827-17-7
EINECS: 259-364-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (perchloric acid titration) ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum) conforms
Melting range 166 - 170 °C
Loss on Drying (105°C) ≤ 0.2 %
Cd (Cadmium) Max. 0.15 ppm