2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo ≥98.0% (por GC) derivatisation reagent, for gas chromatography, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: BSTFA
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.10255.0005 1.10255.0025
1.10255.0005EA 138 EUR
1.10255.0005 1.10255.0025
2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo ≥98.0% (por GC) derivatisation reagent, for gas chromatography, Supelco®
2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo
Formula: C₈H₁₈F₃NOSi₂
MW: 257.4 g/mol
Pto. Ebullición: 145
Pto. de fusión: –41 °C
Densidad: 0.96 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 34
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008269
Núm. CAS: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
UN: 1993
ADR: 3
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR) Passes test