Ftalaldehído, Millipore®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: o-Ftalaldehído, OPA
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.11452.0005 1.11452.0050
1.11452.0005EA 102 EUR
1.11452.0005 1.11452.0050
Ftalaldehído, Millipore®
Ftalaldehído
Formula: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Pto. Ebullición: 266 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 54…56 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 132 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003335
Núm. CAS: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),