Ácido nítrico 69%, Suprapur®, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.15187.1000EA 144 EUR
1.15187.1000
Ácido nítrico 69%, Suprapur®, Supelco®
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Pto. Ebullición: 120,5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1),
Índice Merck: 13,06608