Ácido metacrílico estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Ácido 2-metilpropenoico
Estabilización: estabilizado con hidroquinona
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00578.0100 8.00578.0500 8.00578.9025 8.00578.2500
8.00578.0100EA 25.6 EUR
8.00578.0100 8.00578.0500 8.00578.9025 8.00578.2500
Ácido metacrílico estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido metacrílico
Formula: C₄H₆O₂
MW: 86.09 g/mol
Pto. Ebullición: 163
Pto. de fusión: 15
Densidad: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 68
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002651
Núm. CAS: 79-41-4
EINECS: 201-204-4
UN: 2531
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,05967
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 98 g/l (20 °C)
Melting Point 15 °C
Molar Mass 86.09 g/mol
Boiling Point 161 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 65 °C
Refractive Index 1.431 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 8.7 %(V)
Density 1.015 g/cm3 (20 °C)
pH 2.0 - 2.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 370 °C
Synonyms 2-Methylpropenoic acid
Hill Formula C4H6O2