Metilo metacrilato estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00590.0100
8.00590.1000
8.00590.2500
8.00590.0100EA
35.6
EUR
8.00590.0100
8.00590.1000
8.00590.2500
Metilo metacrilato estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Metilo metacrilato
Formula:
CH₂=C(CH₃)COOCH₃ Pto. Ebullición: 100 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –48 °C Densidad: 0,93 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 8 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008587 Núm. CAS: 80-62-6 EINECS: 201-297-1 UN: 1247 ADR: 3,II IR: 01-2119452498-28 Índice Merck: 12,06005 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 15 g/l (20 °C) |
Melting Point | -48 °C |
Molar Mass | 100.12 g/mol |
Boiling Point | 101 °C |
Vapor Pressure | 53 hPa (20 °C) |
Flash Point | 10 °C |
Refractive Index | 1.414 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 2.1 - 12.5 %(V) |
Density | 0.94 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) not applicable |
Ignition Point | 430 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |