Ácido undec-10-enoico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Ácido 10-undecenoico
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00813.0500 8.00813.5000
8.00813.0500EA 67.2 EUR
8.00813.0500 8.00813.5000
Ácido undec-10-enoico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido undec-10-enoico
Formula: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184.28 g/mol
Pto. Ebullición: 300
Pto. de fusión: 24
Densidad: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 146
Número MDL: MFCD00004442
Núm. CAS: 112-38-9
EINECS: 203-965-8
Índice Merck: 12,09983
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 73.7 mg/l (30 °C)
Melting Point 24 °C
Molar Mass 184.27 g/mol
Boiling Point 275 °C (1013 mbar)
Flash Point 149 °C
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 275 °C