Ortoformiato de trimetilo, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00885.1000
8.00885.9025
8.00885.9050
8.00885.9200
8.00885.1000EA
56.1
EUR
8.00885.1000
8.00885.9025
8.00885.9050
8.00885.9200
Ortoformiato de trimetilo, Sigma-Aldrich®
Ortoformiato de trimetilo
Formula:
C₄H₁₀O₃ Pto. Ebullición: 101 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –53 °C Densidad: 0,9691 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 13 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008483 Núm. CAS: 149-73-5 EINECS: 205-745-7 UN: 3272 ADR: 3,II Índice Merck: 12,07012 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 10 g/l (20 °C) Hydrolysis |
Melting Point | -53 °C |
Molar Mass | 106.12 g/mol |
Boiling Point | 102 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 10 hPa (7 °C) |
Flash Point | 13 °C |
Refractive Index | 1.379 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.4 - 44.6 %(V) |
Density | 0.97 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 255 °C |