2-Aminobenzotiazol, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Benzotiazol-2-ilamina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01268.0050 8.01268.0250
8.01268.0050EA 36.6 EUR
8.01268.0050 8.01268.0250
2-Aminobenzotiazol, Sigma-Aldrich®
2-Aminobenzotiazol
Formula: C₇H₆N₂S
Pto. Ebullición: 190…195 °C (0,05 mmHg)
Pto. de fusión: 127…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005785
Núm. CAS: 136-95-8
EINECS: 205-268-4
Índice Merck: 13,00423
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 127 - 130 °C
Molar Mass 150.2 g/mol
Synonyms 2-Benzothiazolylamine
Hill Formula C7H6N2S