2-Aminotiazol, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Tiazol-2-ilamina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01272.0100 8.01272.0500
8.01272.0100EA 36.4 EUR
8.01272.0100 8.01272.0500
2-Aminotiazol, Sigma-Aldrich®
2-Aminotiazol
Formula: C₃H₄N₂S
MW: 100.14 g/mol
Pto. Ebullición: 216
Pto. de fusión: 86…89 °C
Densidad: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005325
Núm. CAS: 96-50-4
EINECS: 202-511-6
Índice Merck: 13,00479
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 100 g/l (20 °C)
Melting Point 86 - 89 °C
Molar Mass 100.13 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 117 °C (20 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
pH 9.6 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 600 °C