2-Amino-2-metil-1,3-propanodiol, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01464.0050 8.01464.0250
8.01464.0050EA 53.8 EUR
8.01464.0050 8.01464.0250
2-Amino-2-metil-1,3-propanodiol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Formula: C₄H₁₁NO₂
MW: 105,14 g/mol
Pto. Ebullición: 272 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 102…105 °C
Densidad: 1,211 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004678
Núm. CAS: 115-69-5
EINECS: 204-100-7
UN: 3259
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,00447
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2500 g/l (20 °C)
Melting Point 102 - 105 °C
Molar Mass 105.13 g/mol
Boiling Point 150 - 152 °C (13 hPa)
Vapor Pressure 13.3 hPa (152 °C)
Flash Point 100 °C
pH 10 - 11 (10 g/l, H2O, 20 °C)