Bromoacetato de etilo, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Bromoacetic ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01636.0250 8.01636.1000
8.01636.0250EA 109 EUR
8.01636.0250 8.01636.1000
Bromoacetato de etilo, Sigma-Aldrich®
Bromoacetato de etilo
Formula: BrCH₂COOCH₂CH₃
MW: 167 g/mol
Pto. Ebullición: 159
Pto. de fusión: –38 °C
Densidad: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 58
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000191
Núm. CAS: 105-36-2
EINECS: 203-290-9
UN: 1603
ADR: 6.1 (3) II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) decomposes
Melting Point -38 °C
Molar Mass 167.00 g/mol
Boiling Point 158 - 161 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4.5 hPa (20 °C)
Flash Point 50 °C
Refractive Index 1.451 (20 °C, 589 nm)
Density 1.50 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials