Butil vinil éter estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
n-Butyl vinyl ether
Estabilización:
estabilizado con hidróxido de potasio 100 ppm
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01847.0100
8.01847.0500
8.01847.0100EA
69.8
EUR
8.01847.0100
8.01847.0500
Butil vinil éter estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Butil vinil éter
Formula:
C₆H₁₂O Pto. Ebullición: 94 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –91,9 °C Densidad: 0,7804 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009454 Núm. CAS: 111-34-2 EINECS: 203-860-7 UN: 2352 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Solubility | 3 g/l (20 °C) |
Melting Point | -113 °C |
Molar Mass | 100.16 g/mol |
Boiling Point | 93 - 94 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 51 hPa (20 °C) |
Flash Point | -6 °C DIN 51755 Part 1 |
Refractive Index | 1.401 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.2 - 8.6 %(V) |
Density | 0.78 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 190 °C DIN 51794 |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |