Cloroformiato de fenilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02353.0250 8.02353.9010
8.02353.0250EA 71.5 EUR
8.02353.0250 8.02353.9010
Cloroformiato de fenilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Cloroformiato de fenilo
Formula: C₇H₅ClO₂
Pto. Ebullición: 187 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –28 °C
Densidad: 1,248 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000637
Núm. CAS: 1885-14-9
EINECS: 217-547-8
UN: 2746
ADR: 6.1 (8),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) decomposes,Hydrolysis
Melting Point -28 °C
Molar Mass 156.57 g/mol
Boiling Point 188 - 189 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.9 hPa (20 °C)
Flash Point 69 °C
Refractive Index 1.511 (20 °C, 589 nm)
Density 1.24 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 540 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials