Cloroformiato de isobutilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Chloroformic acid isobutyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02358.0100 8.02358.0250 8.02358.2500
8.02358.0100EA 48.4 EUR
8.02358.0100 8.02358.0250 8.02358.2500
Cloroformiato de isobutilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Cloroformiato de isobutilo
Formula: C₅H₉ClO₂
Pto. Ebullición: 128,7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000642
Núm. CAS: 543-27-1
EINECS: 208-840-1
UN: 2742
ADR: 6.1 (3, 8),II
Índice Merck: 13,05156
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 136.58 g/mol
Boiling Point 127 - 129 °C (1013 hPa)
Flash Point 30 °C
Refractive Index 1.407 (20 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials