Cloroacetato de metilo zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
MQ200
8.02413.0100 8.02413.1000
8.02413.0100EA 33.8 EUR
8.02413.0100 8.02413.1000
Cloroacetato de metilo zS, Sigma-Aldrich®
Cloroacetato de metilo
Formula: C₃H₅ClO₂
MW: 108.52 g/mol
Pto. Ebullición: 131
Pto. de fusión: –33 °C
Densidad: 1.2378 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 47
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000931
Núm. CAS: 96-34-4
EINECS: 202-501-1
UN: 2295
ADR: 6.1 (3) I
Índice Merck: 12,06122
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 10 g/l (25 °C)
Melting Point 110 - 113 °C
Molar Mass 108.09 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 180 °C (sublimed)
Vapor Pressure 0.12 hPa (20 °C)
Density 1.32 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 560 °C