Ácido crotónico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Ácido trans-crotónico
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02650.0100 8.02650.1000
8.02650.0100EA 43.6 EUR
8.02650.0100 8.02650.1000
Ácido crotónico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido crotónico
Formula: C₄H₆O₂
MW: 86.09 g/mol
Pto. Ebullición: 185…199 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 71…72 °C
Densidad: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 90
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002701
Núm. CAS: 107-93-7
EINECS: 203-533-9
UN: 2823
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,02625
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 6.2 g/l (20 °C)
Melting Point 70 - 73 °C
Molar Mass 86.09 g/mol
Bulk Density 543 kg/m3
Boiling Point 185.0 - 199.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.25 hPa (20 °C)
Flash Point 90 °C
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 500 °C