Crotonato de etilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: trans-Crotonato de etilo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02668.0250 8.02668.1000
8.02668.0250EA 97.9 EUR
8.02668.0250 8.02668.1000
Crotonato de etilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Crotonato de etilo
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114.14 g/mol
Pto. Ebullición: 143
Pto. de fusión: –79 °C
Densidad: 0.9208 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 2
Número MDL: MFCD00009289
Núm. CAS: 623-70-1
EINECS: 210-808-7
UN: 1862
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,02625
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 114.14 g/mol
Boiling Point 138 - 140 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 65 hPa (50 °C)
Flash Point 2 °C
Refractive Index 1.4248 (20 °C, 589 nm)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)