2,2'-Feniliminodietanol para síntesis
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03257.0100
8.03257.1000
8.03257.0100EA
36.1
EUR
8.03257.0100
8.03257.1000
2,2'-Feniliminodietanol para síntesis
2,2'-Feniliminodietanol
Formula:
(C₆H₅)N(CH₂CH₂OH)₂ Pto. Ebullición: 348 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 56…59 °C Densidad: 1,201 g/cm³ (60 °C) Pto. de inflamación: 200 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002845 Núm. CAS: 120-07-0 EINECS: 204-368-5 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 3 g/l (20 °C) |
Melting Point | 56 - 59 °C |
Molar Mass | 181.23 g/mol |
Boiling Point | 270 °C |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 200 °C |
Density | 1.1 g/cm3 (60 °C) |
pH | 8.2 (3 g/l, H2O, 50 °C) |
Ignition Point | 380 °C DIN 51794 |