1,3-Dietil-2-tiourea, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: N,N'-Diethylthiourea
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03520.0250 8.03520.5000 8.03520.0050
8.03520.0250EA 28.6 EUR
8.03520.0250 8.03520.5000 8.03520.0050
1,3-Dietil-2-tiourea, Sigma-Aldrich®
1,3-Dietil-2-tiourea
Formula: C₅H₁₂N₂S
MW: 132,23 g/mol
Pto. Ebullición: 169 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 75…78 °C
Densidad: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004925
Núm. CAS: 105-55-5
EINECS: 203-308-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 38 g/l (20 °C)
Melting Point 75 - 78 °C
Molar Mass 132.22 g/mol
Bulk Density 735 kg/m3
Flash Point 186 °C
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (38 g/l, H2O, 20 °C)