1,3-Difenil-2-tiourea, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: N,N'-Difeniltiourea
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03581.0100 8.03581.0500
8.03581.0100EA 39.9 EUR
8.03581.0100 8.03581.0500
1,3-Difenil-2-tiourea, Sigma-Aldrich®
1,3-Difenil-2-tiourea
Formula: C₁₃H₁₂N₂S
Pto. Ebullición: 365 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 150…153 °C
Densidad: 1,3205 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004921
Núm. CAS: 102-08-9
EINECS: 203-004-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,03366
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 150 - 153 °C
Molar Mass 228.31 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Density 1.30 g/cm3 (20 °C)