Metacrilamida para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05792.0250 8.05792.9025
8.05792.0250EA 79.3 EUR
8.05792.0250 8.05792.9025
Metacrilamida para síntesis, Sigma-Aldrich®
Metacrilamida
Formula: C₄H₇NO
Pto. Ebullición: 215 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 106…109 °C
Densidad: 1,053 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 103 °C
Número MDL: MFCD00008018
Núm. CAS: 79-39-0
EINECS: 201-202-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 200 g/l (20 °C)
Melting Point 106 - 109 °C
Molar Mass 85.11 g/mol
Bulk Density 550 kg/m3
Boiling Point 215 °C (1013 hPa)
Explosion Limit 2 - 15 %(V)
Density 1.10 - 1.12 g/cm3 (20 °C)
pH 7.1 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 510 °C