Sodio hidrogenosulfito 39% en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Hidrogenosulfito de sodio, Bisulfito sódico
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06356.1000 8.06356.2500 8.06356.9025
8.06356.1000EA 39.6 EUR
8.06356.1000 8.06356.2500 8.06356.9025
Sodio hidrogenosulfito 39% en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
Sodio hidrogenosulfito
Formula: HNaO₃S
Número MDL: MFCD00167602
Núm. CAS: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
UN: 2693
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -44 °C
Boiling Point 146 °C
Vapor Pressure 40 hPa (20 °C)
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material