1-Alil-2-tiourea ≥98.0% para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: N-Aliltiourea, Tiosinamina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08158.0050 8.08158.0250 8.08158.0025
8.08158.0050EA 107 EUR
8.08158.0050 8.08158.0250 8.08158.0025
1-Alil-2-tiourea ≥98.0% para síntesis, Sigma-Aldrich®
1-Alil-2-tiourea
Formula: H₂CCHCH₂NHC(S)NH₂
MW: 116.19 g/mol
Pto. Ebullición: 191
Pto. de fusión: 74
Densidad: 1.219 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004940
Núm. CAS: 109-57-9
EINECS: 203-683-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,09500
Order Now
Resultados test especificaciones
CAS 109-57-9
Synonyms Thiosinamine
Hill Formula C₄H₈N₂S
Molar Mass 116.19 g/mol
Melting Point 70 - 73 °C
Bulk density 550 kg/m³
Solubility 66 g/l (20 °C)
LD 50 oral LD50 Rat 200 mg/kg
Assay (HPLC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR) passes test