Cloruro de N,N,N-trimetilanilinio, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08428.0100
8.08428.0500
8.08428.0100EA
54.3
EUR
8.08428.0100
8.08428.0500
Cloruro de N,N,N-trimetilanilinio, Sigma-Aldrich®
Cloruro de N,N,N-trimetilanilinio
Formula:
C₉H₁₄ClN Pto. de fusión: 246…247 °C |
Número MDL:
MFCD00011790 Núm. CAS: 138-24-9 EINECS: 205-319-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Solubility | 333 g/l (20 °C) |
Melting Point | 246 - 247 °C |
Molar Mass | 171.66 g/mol |
Bulk Density | 540 kg/m3 |
Explosion Limit | 1 - 6 %(V) |
pH | 4.5 (333 g/l, H2O, 20 °C) |