Ácido 3,3'-tiodipropionico, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: 3,3-Thiodipropionic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08626.0250 8.08626.9025
8.08626.0250EA 42.4 EUR
8.08626.0250 8.08626.9025
Ácido 3,3'-tiodipropionico, Sigma-Aldrich®
Ácido 3,3'-tiodipropionico
Formula: C₆H₁₀O₄S
MW: 178,21 g/mol
Pto. Ebullición: 347 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 128…131 °C
Densidad: 1,496 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00002781
Núm. CAS: 111-17-1
EINECS: 203-841-3
Índice Merck: 12,09468