4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabiciclo[8.8.5]tricosano (Kryptofix® 221) ≥98% para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Kryptofix® 221
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.10646.0001 8.10646.0050 8.10646.8250
8.10646.0001EA 315 EUR
8.10646.0001 8.10646.0050 8.10646.8250
4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabiciclo[8.8.5]tricosano (Kryptofix® 221) ≥98% para síntesis, Sigma-Aldrich®
4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabiciclo[8.8.5]tricosano (Kryptofix® 221)
Formula: C₁₆H₃₂N₂O₅
MW: 332.44 g/mol
Densidad: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00005108
Núm. CAS: 31364-42-8
EINECS: 250-592-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) ≥ 98
Identity (IR-spectrum) passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.107 - 1.114
Water (according to Karl Fischer) ≤ 0.5