Ácido 4-oxovalérico, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14254.0100 8.14254.0500
8.14254.0100EA 29.6 EUR
8.14254.0100 8.14254.0500
Ácido 4-oxovalérico, Sigma-Aldrich®
Ácido 4-oxovalérico
Formula: C₅H₈O₃
Pto. Ebullición: 245 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 26…29 °C
Densidad: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002796
Núm. CAS: 123-76-2
EINECS: 204-649-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,05492
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 675 g/l (25 °C)
Melting Point 26 - 29 °C
Molar Mass 116.12 g/mol
Boiling Point 245 - 246 °C (1013 mbar)
Flash Point 98 °C
Refractive Index 1.4396 (20 °C, 589 nm)