Paladio (II) nitrato dihidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Dinitrato de paladio dihidrato
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14573.0001 8.14573.8500
8.14573.0001EA 255 EUR
8.14573.0001 8.14573.8500
Paladio (II) nitrato dihidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Paladio (II) nitrato dihidrato
Formula: N₂O₆Pd·2H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 32916-07-7
EINECS: 233-265-8
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Molar Mass 266.44 g/mol
pH 1 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula N2O6Pd * 2 H2O
Chemical Formula Pd(NO3)2 * 2 H2O