4-Propilciclohexanona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14584.0005 8.14584.0025 8.14584.0250
8.14584.0005EA 35.9 EUR
8.14584.0005 8.14584.0025 8.14584.0250
4-Propilciclohexanona para síntesis, Sigma-Aldrich®
4-Propilciclohexanona
Formula: C₉H₁₆O
Pto. Ebullición: 219 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00058690
Núm. CAS: 40649-36-3
EINECS: 406-810-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1.96 g/l (20 °C)
Molar Mass 140.22 g/mol
Boiling Point 219 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.23 hPa (20 °C)
Flash Point 90 °C
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
pH 6.0 (2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 320 °C