2-Mercaptobenzotiazol, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Benzotiazol-2-tiol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14674.0250 8.14674.1000
8.14674.0250EA 46.6 EUR
8.14674.0250 8.14674.1000
2-Mercaptobenzotiazol, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptobenzotiazol
Formula: C₇H₅NS₂
Pto. Ebullición: 302 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 177…182 °C
Densidad: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005781
Núm. CAS: 149-30-4
EINECS: 205-736-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,05893
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.12 g/l (25 °C)
Melting Point 180 - 183 °C
Molar Mass 167.25 g/mol
Bulk Density 390 kg/m3
Boiling Point 260 °C decomposes
Vapor Pressure  - 0.000003 hPa (25 °C)
Flash Point 243 °C
Explosion Limit 15 %(V)
Density 1.42 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (0.12 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 465 °C