Tetrakis(trifenilfosfina)paladio (0) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Pd(PPh3)4
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14761.0005 8.14761.0001 8.14761.0025 8.14761.8500
8.14761.0005EA 450 EUR
8.14761.0005 8.14761.0001 8.14761.0025 8.14761.8500
Tetrakis(trifenilfosfina)paladio (0) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tetrakis(trifenilfosfina)paladio (0)
Formula: C₇₂H₆₀P₄Pd
MW: 1155.58 g/mol
Pto. de fusión: 103…107 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010012
Núm. CAS: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 103 - 107 °C
Molar Mass 1155.58 g/mol
Hill Formula C72H60P4Pd
Chemical Formula Pd(P(C6H5)3)4