Cloroformiato de triclorometilo, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Chloroformic acid trichloromethyl ester, Diphosgene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18154.0025 8.18154.0100
8.18154.0025EA 228 EUR
8.18154.0025 8.18154.0100
Cloroformiato de triclorometilo, Sigma-Aldrich®
Cloroformiato de triclorometilo
Formula: C₂Cl₄O₂
MW: 197.83 g/mol
Pto. Ebullición: 128
Pto. de fusión: –57 °C
Densidad: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015553
Núm. CAS: 503-38-8
EINECS: 207-965-9
UN: 3389
ADR: 6.1 (8) I
Índice Merck: 13,03368